Stampa…
Hai cercato: Provette per microcentrifuga
77  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"77"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: These microcentrifuge tubes have a low adhesion surface which provides minimal to low binding. For use with DNA and viscous proteins, these non stick,...
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: These tubes are made from ultra-clear USP Class VI PP that allows easy viewing of contents.
Promo
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: These tubes are made from USP Class VI PP.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: These tubes are made from USP Class VI PP, which ensures a clear view of the pellet. They incorporate a high strength wall, and can be centrifuged to ...
Promo
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: These clear, high grade PP tubes are ideal for sample processing applications.
Promo
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Made from high grade gamma resistance PP.
Promo
Codice catalogo: (211-0093)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI211-0093
Descrizione: Microtubi in resina PP ultra trasparente, graduati, autoclavabili e congelabili (-80 °C) con tappi a vite.
UOM: 1 * 500 pezzi
Imballi sostenibili
Produzione a basso impatto
Codice catalogo: (525-1006)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI525-1006
Descrizione: PP, translucent.
UOM: 1 * 500 pezzi
Codice catalogo: (525-0540)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI525-0540
Descrizione: Resin, ultra-clear with elastomeric sealing screw caps.
UOM: 1 * 500 pezzi
Imballi sostenibili
Produzione a basso impatto
Fornitore: Greiner Bio-One
Descrizione: PP.
Fornitore: Brand
Descrizione: PP, graduated, sterile or non sterile, with or without tamper-evident screw cap, autoclavable.
Codice catalogo: (KIMA18166)
Fornitore: KIMA SAS DI CHIARIN RENZO & C
Codice articolo fornitore: 18166
Codice articolo locale: KIMA18166
Descrizione: PP, translucent.
UOM: 1 * 1.000 pezzi
Fornitore: Corning
Descrizione: Axygen MaxyClear polypropylene microcentrifuge tubes feature exceptional clarity without compromising on strength.
Codice catalogo: (KART279)
Fornitore: KARTELL
Codice articolo fornitore: 279
Codice articolo locale: KART279
Descrizione: PP, translucent.
UOM: 1 * 1.000 pezzi
Fornitore: Corning
Descrizione: In PP trasparente di alta qualità, sterili o non sterili, fondo conico con o senza base.
Promo
Fornitore: Corning
Descrizione: Screw cap tubes made of PP feature a cap that provides a tight secure seal.
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 77
no targeter for Bottom