Stampa…
VWR®, provette per centrifuga, alte prestazioni
Fornitore: VWR
VWR®
525-0402EA 196 EUR
89039-666 VWRU89039-660 89039-656 89039-664 525-0402 525-0400 VWRU89079-494
VWR®, provette per centrifuga, alte prestazioni
Tubi Tubi per centrifuga
PP, conico, con tappo piatto viola in HDPE e chiusura integrata o tappo a tappo e area di tenuta profonda.
  • Certificato non citotossico, esente da nucleasi e apirogeni
  • Tappi disponibili in due stili: tappo piatto con tenuta integrale e superficie liscia per ulteriori opzioni di etichettatura, oppure tappo a tappo con area di tenuta profonda per una tenuta sicura quando si utilizzano agitatori e incubatori orizzontali
  • Graduazioni nere di facile lettura e area di scrittura bianca sul lato per una codifica permanente
  • Può essere utilizzato per conservare e congelare i campioni a temperature fino a –80 °C
  • Può essere centrifugato fino a 12500×g
  • Design sostenibile basato su resine vergini
Queste provette monouso, a fondo conico e indipendenti, sono estremamente versatili e possono essere utilizzate per attività di routine e per centrifugazioni ad alta velocità.
Le provette confezionate in rack sono confezionate in rack congelabili, riciclabili e autoclavabili. Le provette vengono sterilizzate mediante irradiazione gamma (ad eccezione delle provette indipendenti in sacchetti o sfuse). Provette e tappi sono autoclavabili e congelabili.
Confezione: bulk, in sacchi o in rack di plastica autoclavabili.