Stampa…
VWR® SuperClear, provette per centrifuga ad altissime prestazioni
Fornitore: VWR
VWR®
525-0156EA 217 EUR
525-0156 VWRU21008-103 525-0155 525-0151 VWRU21008-089 VWRU21008-178 525-0150 525-0306 VWRU21008-195 21008-242 VWRU82018-048 21008-240 21008-214 21008-216 21008-105 VWRU93000-032 82018-050
VWR® SuperClear, provette per centrifuga ad altissime prestazioni
Tubi Tubi per centrifuga
Queste popolari provette per centrifuga a fondo conico sono progettate per la centrifugazione ad alta velocità e sono realizzate in resina non citotossica di grado medico che consente agli utenti di vedere facilmente il volume e il colore del campione.
  • Previene rotture e perdite durante la centrifugazione ad alta velocità
  • Graduazioni di facile lettura per misurazioni accurate
  • Pannello di scrittura brevettato extra large, resistente alle sbavature
  • Opzioni di imballaggio versatili
  • Privo di RNasi, DNasi, endotossine e ATP
Le provette SuperClear sono dotate di graduazioni stampate altamente visibili per un facile riempimento e preparazione del campione. Il pannello di scrittura brevettato ed extra large è il più grande sul mercato e trasparente per una facile visualizzazione dei campioni attraverso l'etichetta. Questo pannello di scrittura è inoltre resistente alle sbavature per una codifica permanente che non si consuma durante l'inserimento e la rimozione delle provette dal rotore della centrifuga.
I cappucci sono disponibili in due stili: piatti e plug. I tappi piatti sono resistenti alle perdite e sono dotati di un anello di tenuta elastomerico stampato che mantiene i tubi sigillati completamente sicuri. Questi tappi sono ideali per l'agitazione di prodotti chimici nel vortex e per lunghe incubazioni a bilanciere. I tappi a spina presentano un'area di sigillatura profonda e offrono una tenuta sicura per una conservazione prolungata.
I tappi devono essere fissati allentati sulle provette durante il trattamento in autoclave.