Stampa…
Hai cercato: Treppiedi
5  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"5"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: USBECK Laborgeräte
Descrizione: Treppiedi, Acciaio inossidabile, Ø interno×A: 120×210 mm
Fornitore: BOCHEM
Descrizione: Tripods made from stainless steel or tempered cast iron (zincked).
Fornitore: RSG
Descrizione: Separable tripods made from stainless steel.
Codice catalogo: (769-1150)
Fornitore: Industrial Physics
Codice articolo fornitore: VF2061
Codice articolo locale: SIMEVF2061
Descrizione: The spirit level is easy to balance thanks to the adjustable feet of the unit.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (HECH41091010)
Fornitore: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Codice articolo fornitore: 41091010
Codice articolo locale: HECH41091010
Descrizione: These tripods are made of galvanised iron.
UOM: 1 * 1 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 5 of 5
no targeter for Bottom