Invia online le tue richieste di offerta in maniera rapida e conveniente!
Vassoi con scomparti
Fornitore: VWR Collection
VWR®
631-0727
Vassoi con scomparti
PS.
  • Un ampio scomparto lungo 430 mm e largo 110 mm
  • Due scomparti lunghi 430 mm e larghi 80 mm
  • Superfici lisce con angoli arrotondati, per una semplice pulizia
Per uno stoccaggio strutturato e visibile di più articoli in cassetti, su scaffali o sul banco da lavoro. Tre scomparti lunghi per pipette, termometri, spatole.
Order Now
Ordine
Informazioni correlate
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità