Invia online le tue richieste di offerta in maniera rapida e conveniente!
Bacinelle, Nalgene®
Fornitore: Thermo Scientific
Nalgene®
216-0330 216-0329
Bacinelle, Nalgene®
HDPE, traslucido.
  • Buona resistenza chimica
  • Resistenti a temperature comprese tra -100 e +120 °C
  • Robuste, impilabili
Bacinelle universali per molteplici applicazioni. Ideali per immergere attrezzi di laboratorio o come recipiente per bagni ghiacciati. Le pareti leggermente coniche ne facilitano l'impilamento. Con maniglie per un facile trasporto.
Order Now
Ordine
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità