Invia online le tue richieste di offerta in maniera rapida e conveniente!
Vassoi da laboratorio, LaboPlast®
Fornitore: BÜRKLE
LaboPlast®
216-0922 216-0899 216-1341 216-1345 216-1343 216-1342 216-1344 216-1346
Vassoi da laboratorio, LaboPlast®
In PP, bianco.
  • Ottima resistenza chimica
  • Ottima resistenza termica
  • Superfici lisce per facilitare le operazioni di pulizia
Con scanalature sul fondo. Vassoi altamente versatili, ideali per un'ampia gamma di applicazioni. Le scanalature sul fondo li rendono ideali come bacinelle per sviluppo.
Order Now
Ordine
Informazioni correlate
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità