  • Parametri
    • Articoli in magazzino (26)
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
membrane-di-trasferimento
https://it.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/35/18989935.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"28"
Seleziona per:
Fornitore:  VWR Chemicals
Descrizione:   TotalBLOT+™ PVDF membranes are naturally hydrophobic membranes which exhibit strong hydrophobic interactions with a wide range of proteins. Ideal for ...
Codice catalogo: (E576-1ROLL)
Fornitore:  VWR Chemicals
Codice articolo locale:: VWRCE576-1ROLL
Descrizione:   TotalBLOT+™ positively charged nylon membranes are ideal for superior binding of negatively charged biomolecules in a wide variety of nucleic acid and...
UOM:  1 * 1 KIT
Fornitore:  GE Healthcare - Life Sciences
Descrizione:   Le membrane Amersham™ Protran® sono realizzate in nitrocellulosa pura al 100% per garantire la massima capacità legante. Sono compatibili con un'ampia...
Fornitore:  GE Healthcare - Life Sciences
Descrizione:   Amersham™ Hybond™ P 0.45 PVDF is a 0,45 μm pore size hydrophobic membrane, with high physical strength, highly suitable for stripping and reprobing. F...
Fornitore:  GE Healthcare - Life Sciences
Descrizione:   Le membrane per blotting in nitrocellulosa Amersham™ Protran® Premium offrono eccellente sensibilità e risoluzione e background ridotto nel rilevament...
Fornitore:  GE Healthcare - Life Sciences
Descrizione:   Amersham™ Protran® Supported è un robusta membrana per blotting di proteine con pori da 0,2 µm, realizzata in nitrocellulosa rinforzata per repro...
Fornitore:  GE Healthcare - Life Sciences
Descrizione:   Amersham Hybond™-XL è una membrana in nylon caricata positivamente progettata per garantire un ottimo rapporto segnale/rumore di fondo quando viene ut...
Fornitore:  GE Healthcare - Life Sciences
Descrizione:   Amersham™ Hybond™ 0.2 PVDF è una membrana idrofobica con diametro pori di 0,2 μm con elevata resistenza fisica. Offre quindi vantaggi significati...
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 8  di 28
  1  2  3  4  Prossimo