Stampa…
Pinze per bicchiere
Fornitore: RSG Solingen
231-4145EA 55.7 EUR
231-4145
Pinze per bicchiere
Pinze
In acciaio inox 18/10, antimagnetico. Per una manipolazione facile e sicura di becher e contenitori simili. Le ganasce rivestite in ceramica isolano termicamente e proteggono i contenitori.
  • Resistenti alla corrosione
  • Ottima resistenza termica, autoclavabili