Stampa…
Hai cercato: Pinze
57  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"57"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: NABERTHERM GMBH
Descrizione: These tongs are used for the easy loading and unloading of furnaces.
Fornitore: RSG
Descrizione: Stainless steel, electro-polished.
Codice catalogo: (231-4145)
Fornitore: RSG
Codice articolo fornitore: 043.330
Codice articolo locale: RSGA043.330
Descrizione: In acciaio inox 18/10, antimagnetico. Per una manipolazione facile e sicura di becher e contenitori simili. Le ganasce rivestite in ceramica isolano t...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (ENTEC40-0315)
Fornitore: ENTEGRIS INC
Codice articolo fornitore: C40-0315
Codice articolo locale: ENTEC40-0315
Descrizione: ETFE, white.
UOM: 1 * 4 pezzi
Fornitore: RSG
Descrizione: These beaker/cup tongs are made from electrolytically polished stainless steel.
Codice catalogo: (RSGA043.230)
Fornitore: RSG
Codice articolo fornitore: 043.230
Codice articolo locale: RSGA043.230
Descrizione: These beaker tongs are made from electrolytically polished stainless steel.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (231-0635)
Fornitore: RSG
Codice articolo fornitore: 043.251
Codice articolo locale: RSGA043.251
Descrizione: Stainless steel 18/10. Beaker tongs with rubber protected tips. Strong version.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (BOCH2282)
Fornitore: BOCHEM
Codice articolo fornitore: 2282
Codice articolo locale: BOCH2282
Descrizione: This test tube holder is made from stainless steel (18/10). For tubes with a diameter from 10 to 25 mm.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (USBE4110)
Fornitore: USBECK Laborgeräte
Codice articolo fornitore: 4110
Codice articolo locale: USBE4110
Descrizione: Stainless steel beaker tongs with vinyl coated tips.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (BOCH2283)
Fornitore: BOCHEM
Codice articolo fornitore: 2283
Codice articolo locale: BOCH2283
Descrizione: This test tube holder is made from stainless steel (18/10) and features a wooden handle. For tubes with a diameter from 10 to 25 mm.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (BOCH2281)
Fornitore: BOCHEM
Codice articolo fornitore: 2281
Codice articolo locale: BOCH2281
Descrizione: This test tube holder is made of nickel plated steel. For tubes with a diameter from 10 to 25 mm.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (RSGA80.043.330)
Fornitore: RSG
Codice articolo fornitore: 80.043.330
Codice articolo locale: RSGA80.043.330
Descrizione: Beaker/cup tongs are made from stainless steel 1.4301.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (RSGA043.290)
Fornitore: RSG
Codice articolo fornitore: 043.290
Codice articolo locale: RSGA043.290
Descrizione: Stainless steel 18/10. All-purpose beaker tongs with rubber protected tips. With second diameter for holding small flasks and beakers.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: BOCHEM
Descrizione: Crucible tongs with ridges, made from stainless steel.
Fornitore: BOCHEM
Descrizione: Crucible tongs made from electrolytically polished stainless steel.
Fornitore: RSG
Descrizione: These scissor-type crucible tongs are made of electropolished stainless steel. With double curved tips.
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 57
no targeter for Bottom