Stampa…
Hai cercato: Piastre per colorazione
8  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Descrizione: Glass spot plates with 10 or 12 numbered cavities. For flocculation tests.
Fornitore: MARIENFELD
Descrizione: Piastra per colorazione, Vetro float, trasparente, L×P×A: 130×200×6 mm, N. di pozzetti: 24, Dimensione pozzetto: Ø×H: 24×3 mm
Codice catalogo: (631-9143)
Fornitore: KARTELL
Codice articolo fornitore: 356
Codice articolo locale: KART356
Descrizione: This PE staining tile has three round depressions of Ø 21 mm.
UOM: 1 * 10 pezzi
Codice catalogo: (631-0833)
Fornitore: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Codice articolo fornitore: 42417010
Codice articolo locale: HECH42417010
Descrizione: Glass plates with plain or frosted surface. Individually wrapped.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (631-9132)
Fornitore: KARTELL
Codice articolo fornitore: 357
Codice articolo locale: KART357
Descrizione: PS. This thin plate is suitable for staining applications.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Descrizione: In porcellana smaltata. Piastre di grandi dimensioni con cavità/pozzetti per applicazioni di colorazione.
Codice catalogo: (BRND473500)
Fornitore: Brand
Codice articolo fornitore: 473500
Codice articolo locale: BRND473500
Descrizione: Piastra per colorazione, Vetro sodocalcico , trasparente, L×P×A: 130×100×6 mm, N. di pozzetti: 12, Dimensione pozzetto: Ø: 20 - 22 mm
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (MARI1800002)
Fornitore: MARIENFELD
Codice articolo fornitore: 1800002
Codice articolo locale: MARI1800002
Descrizione: Piastra per colorazione, Vetro, L×P×A: 89×57×4,5 mm, N. di pozzetti: 12, Dimensione pozzetto: Ø×H: 15×1,5 mm
UOM: 1 * 12 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom