Stampa…
VWR®, Blood Bank Thermometer
Fornitore: VWR
VWR®
620-0892EA 45.4 EUR
620-0892
VWR®, Blood Bank Thermometer
Termometri Termometri analogici
Questo termometro è stato ideato per indicare intervalli di temperatura critica; l'intervallo di temperatura critica da 4 a 6 °C è contrassegnato da frecce.
  • Total immersion
  • Individual serial numbers
  • PTFE coating helps prevent liquid and glass contamination
Questo termometro è stato ideato per indicare intervalli di temperatura critica; l'intervallo di temperatura critica da 4 a 6 °C è contrassegnato da frecce.
  • Immersione totale
  • Numero di serie individuale
  • Il rivestimento in PTFE impedisce la contaminazione del liquido e del vetro.
Red spirit.