Stampa…
VWR®, termometri di precisione, liquido in vetro
Fornitore: VWR
VWR®
620-0937EA 764 EUR
620-0937 620-0885
VWR®, termometri di precisione, liquido in vetro
Termometri Termometri analogici
Questi termometri con liquido in vetro sono dotati di riempimento di liquido organico blu su vetro posteriore bianco senza piombo. Sono ideali per l'uso in laboratori chimici, università, istituti scientifici, lavorazione di alimenti e bevande, laboratori petrolchimici, industria farmaceutica/medica, produzione, caseifici, birrifici e distillerie.
  • Segni fusi
  • Calibrato e serializzato individualmente
  • Laureato con gradi frazionari
Certificazioni: Tracciabili a standard NIST.
Informazioni per l'ordine: Fornito con un certificato Traceable® con numero di serie individuale indicante la tracciabilità a standard NIST, un supporto in plastica, striscia VELCRO® e doppio nastro adesivo per il montaggio a parete e una batteria all'ossido di argento sostituibile.