Stampa…
VWR®, termometri a bassissimo contenuto di liquido in vetro
Fornitore: VWR
VWR®
620-0857EA 164 EUR
620-0857 620-0858 620-1927 620-1928 VWRU89095-590 620-0860
VWR®, termometri a bassissimo contenuto di liquido in vetro
Termometri Termometri analogici
Questi termometri soddisfano tutti i requisiti per dimensioni fisiche e accuratezza.
  • Menisco visibile nell'apposita applicazione a bassa temperatura
  • Possibile ingrandimento per una maggiore leggibilità
  • Sfondo bianco, segni fusi
  • Progettato per l'uso a temperature ultra-basse
  • Presentano liquido privo di mercurio su vetro posteriore bianco senza piombo
Certificazioni: Tracciabile NIST.
Conformi a tutti i requisiti ANSI/SAMA Z236.1-1983 per le dimensioni fisiche
Informazioni per l'ordine: Fornito con dichiarazione di accuratezza e tracciabilità multilingue (inglese, francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo).
Confezione: in confezioni singole Safety-Pak™.