I termometri di precisione Durac Plus sono realizzati con contrassegni fusi in modo permanente e gradi frazionari per fornire precisione e garantire l'accuratezza.
- Privo di mercurio, contiene liquido organico blu su vetro posteriore bianco senza piombo
- Serializzato individualmente
Ideale per l'uso in laboratori chimici, università, istituti scientifici, lavorazione di alimenti e bevande, laboratori petrolchimici, industria farmaceutica/medica, produzione, caseifici, birrifici e distillerie.
Certificazioni: Tracciabili a standard NIST.
Informazioni per l'ordine: Con dichiarazione di accuratezza e tracciabilità multilingue (francese, inglese, italiano, portoghese, spagnolo e tedesco)