Stampa…
VWR® Enviro-Safe®, Termometro certificato a basso impatto ambientale
Fornitore: VWR
VWR®Enviro-Safe®
620-0801EA 255 EUR
620-0801
VWR® Enviro-Safe®, Termometro certificato a basso impatto ambientale
Termometri Termometri analogici
Questo termometro certificato EnviroKleen™ ad alta precisione ha un'accuratezza di ±1,0 °C ed è dotato di un liquido verde, non tossico e sicuro per l'ambiente contro vetro posteriore bianco senza piombo.
  • Vetro senza piombo
  • Precisione pari a termometri simili riempiti di mercurio
  • Numeri di serie individuali
Adatto per l'uso nell'industria chimica, università, istituti scientifici, lavorazione di alimenti e bevande, industrie petrolchimiche, farmaceutiche e mediche, produttori, caseifici, birrifici e distillerie.
Certificazioni: Tracciabili a standard NIST.
Confezione: Fornito con una dichiarazione di accuratezza e tracciabilità multilingue (inglese, francese, tedesco, italiano, portoghese e spagnolo), oltre a essere protetto individualmente nella confezione Safety-Pak®.