Stampa…
VWR®, Termometri a quadrante
Fornitore: VWR
VWR®
620-0868EA 15.4 EUR
620-0868 620-0871 620-0874
VWR®, Termometri a quadrante
Termometri Termometri analogici
Termometri adatti per applicazioni di riscaldamento, ventilazione, climatizzazione, lavorazione e conservazione di alimenti e bevande, nel settore farmaceutico e applicazioni didattiche.
  • Rapido e preciso
  • Strumento semplice da leggere
  • Alternativa adatta ai termometri a mercurio
Immersion depth: Minimum immersion is 50 mm (2") in liquids or 100 mm (4") in gases.
Sonda in acciaio inox.
Informazioni per l'ordine: Termometri con stelo di 125 mm con coprisonda protettivo e clip da tasca. Termometri con stelo di 200 mm con clip per becher.