Stampa…
Hai cercato: Carta indicatrice
19  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"19"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Codice catalogo: (1.09512.0003)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 1.09512.0003
Codice articolo locale: MERC1.09512.0003
Descrizione: Potassium iodine paper is used for the determination of oxidising agents.
UOM: 1 * 3 Roll
MSDS
Codice catalogo: (1.09511.0003)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 1.09511.0003
Codice articolo locale: MERC1.09511.0003
Descrizione: Lead (II) acetate paper is used for the determination of sulphide and hydrogen sulphide.
UOM: 1 * 3 Roll
MSDS
Codice catalogo: (87943.150)
Fornitore: VWR Chemicals
Codice articolo locale: VWRC87943.150
Descrizione: Carta indicatrice, Starch potassium iodide paper Reag. Ph. Eur. 1085106, Bottiglia di plastica
UOM: 1 * 50 Tests
Codice catalogo: (85869.150)
Fornitore: VWR Chemicals
Codice articolo locale: VWRC85869.150
Descrizione: Carta indicatrice, Piombo (II) acetato cartine, bottiglia in plastica
UOM: 1 * 50 pezzi
Codice catalogo: (310112H)
Fornitore: VWR Chemicals
Codice articolo locale: VWRC310112H
Descrizione: Ogni libro contiene 20 fogli da 2.5 inches x 0.5 inches (6,35 x 1,27 cm)
UOM: 1 * 10 pezzi
Codice catalogo: (87942.150)
Fornitore: VWR Chemicals
Codice articolo locale: VWRC87942.150
Descrizione: Carta indicatrice, Amido iodato cartina Reag. Ph. Eur. 1085101, Bottiglia di plastica
UOM: 1 * 50 Tests
Codice catalogo: (87954.150)
Fornitore: VWR Chemicals
Codice articolo locale: VWRC87954.150
Descrizione: Carta indicatrice, Titan yellow paper Reag. Ph. Eur. 1090901, Kit
UOM: 1 * 50 Tests
Codice catalogo: (85875.150)
Fornitore: VWR Chemicals
Codice articolo locale: VWRC85875.150
Descrizione: Carta indicatrice, Mercurio bromuro cartina, bottiglia in plastica
UOM: 1 * 50 pezzi
Fornitore: DESCO
Descrizione: Humidity indicator cards (HICs) are printed with moisture sensitive spots which respond to various levels of humidity with a visible colour change fro...
Codice catalogo: (PRLSMC311047)
Fornitore: PROLABO CMP
Codice articolo fornitore: MC311047
Codice articolo locale: PRLSMC311047
Descrizione: Carta indicatrice, Lead (II) acetate paper, strips
UOM: 1 * 100 pezzi
MSDS
Codice catalogo: (129-2643)
Fornitore: DESCO
Codice articolo fornitore: 51060HIC125
Codice articolo locale: DESC51060HIC125
Descrizione: Humidity indicator cards (HICs) are printed with moisture sensitive spots which respond to various levels of humidity with a visible colour change fro...
UOM: 1 * 125 pezzi
Fornitore: MACHEREY-NAGEL
Descrizione: The 816 N version comes in a classic test paper reel. You can choose the required test paper length simply by tearing the paper. Thus, MN 816 N is esp...
Fornitore: MACHEREY-NAGEL
Descrizione: These test papers allow quick and easy detection of hydrogen sulphide. This gas occurs in the processing of raw oil. It is toxic even in low concentra...
Codice catalogo: (HACH2537733)
Fornitore: Hach
Codice articolo fornitore: 2537733
Codice articolo locale: HACH2537733
Descrizione: Indicator paper, Hydrogen sulphide test papers for test kit HS-C
UOM: 1 * 100 pezzi
Codice catalogo: (711-1991)
Fornitore: MACHEREY-NAGEL
Codice articolo fornitore: 90801
Codice articolo locale: MANA90801
Descrizione: The test is used for the quick and easy determination of the relative atmospheric humidity. The paper is simply exposed to the atmosphere in question....
UOM: 1 * 12 pezzi
MSDS
Fornitore: Whatman products (Cytiva)
Descrizione: Cytiva offers a range of pH indicator and test papers to meet specific needs. These high-quality products combine ease-of-use with unsurpassed accurac...
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 19
no targeter for Bottom