Stampa…
Hai cercato: Cartine reattive
44  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"44"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: Merck
Descrizione: Le strisce analitiche contengono speciali indicatori legati covalentemente alle cartine reagenti e che vengono poi fatti aderire alle strisce di plast...
MSDS Promo
Fornitore: Merck
Descrizione: Traditional pH indicator test papers, supplied on a 4,8 metre roll, consisting of high quality filter paper impregnated with indicator and mixed indic...
MSDS Promo
Fornitore: Merck
Descrizione: Traditional pH indicator test papers, supplied on a 4,8 metre roll, consisting of high quality filter paper impregnated with indicator and mixed indic...
Codice catalogo: (1.09512.0003)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 1.09512.0003
Codice articolo locale: MERC1.09512.0003
Descrizione: Potassium iodine paper is used for the determination of oxidising agents.
UOM: 1 * 3 Roll
MSDS
Codice catalogo: (1.09632.0001)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 1.09632.0001
Codice articolo locale: MERC1.09632.0001
Descrizione: The measurement of pH in meat plays a central role in the processing of meat products and the assessment of their quality.
UOM: 1 * 100 pezzi
MSDS
Codice catalogo: (1.09511.0003)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 1.09511.0003
Codice articolo locale: MERC1.09511.0003
Descrizione: Lead (II) acetate paper is used for the determination of sulphide and hydrogen sulphide.
UOM: 1 * 3 Roll
MSDS
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: Le strisce reattive Dosatest® forniscono una determinazione rapida e precisa del pH dovuta a 4 zone reattive per ogni valore di pH.
Codice catalogo: (87806.600)
Fornitore: VWR Chemicals
Codice articolo locale: VWRC87806.600
Descrizione: Fornito con certificato d'analisi. Prodotto su richiesta. Per favore contattate il nostro Customer Service.
UOM: 1 * 50 Tests
Codice catalogo: (87943.150)
Fornitore: VWR Chemicals
Codice articolo locale: VWRC87943.150
Descrizione: Carta indicatrice, Starch potassium iodide paper Reag. Ph. Eur. 1085106, Bottiglia di plastica
UOM: 1 * 50 Tests
Codice catalogo: (85409.600)
Fornitore: VWR Chemicals
Codice articolo locale: VWRC85409.600
Descrizione: Carte indicatrici Tri con tre colori diversi per ciascun valore pH.
UOM: 1 * 5 pezzi
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: Quest strisce reattive Dosatest sono ideali per determinare il valore del pH in soluzioni colorati.
Codice catalogo: (87891.150)
Fornitore: VWR Chemicals
Codice articolo locale: VWRC87891.150
Descrizione: Fornito con certificato d'analisi. Prodotto su richiesta. Per favore contattate il nostro Customer Service.
UOM: 1 * 50 Tests
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: Carte indicatrici Duo con due colori diversi per ciascun valore pH.
Codice catalogo: (85402.600)
Fornitore: VWR Chemicals
Codice articolo locale: VWRC85402.600
Descrizione: Indicator paper for testing across the complete pH range.
UOM: 1 * 5 pezzi
Codice catalogo: (85869.150)
Fornitore: VWR Chemicals
Codice articolo locale: VWRC85869.150
Descrizione: Carta indicatrice, Piombo (II) acetato cartine, bottiglia in plastica
UOM: 1 * 50 pezzi
Codice catalogo: (VWRC109526.0005)
Fornitore: VWR Chemicals
Codice articolo locale: VWRC109526.0005
Descrizione: Questi rotoli (4,8 m × 10 mm) con solo 1 zona di colore sono utili in operazioni in cui non sono fondamentali misurazioni di precisione elevata.
UOM: 1 * 5 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 44
no targeter for Bottom