Stampa…
Stick Nunc-Immuno™
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
391-8283EA 1560 EUR
391-8283
Stick Nunc-Immuno™
Tubi Provette per immunologia
Provetta e tampone in PP, estremità in PS. Prodotto sviluppato per i test ELISA e RIA sul campo.
  • Gives reliable, semi-quantitative results with built-in negative control
  • Hydrophilic MaxiSorp™ paddle surface
  • PP tube for minimal adsorption of assay components
Area superficiale della paletta: 5,2 cm²
L×L esterne (coperchio incluso): 49×12 mm