  • Parametri
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
Hai cercato: "nastri-da-imballaggio"
https://it-bot.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/27/18989627.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Utilizza queste opzioni per definire maggiormente i parametri. Clicca ok per aggiornare i risultati
SearchResultCount:"16"
Seleziona per:
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   Nastro adesivo di PE a basso tenore di alogeni e cloruri (lavabile). Ideale per l'imballaggio ed il trasporto di contenitori.
Fornitore:  3M
Descrizione:   L'applicazione del nastro adesivo 895 risulta molto più agevole a temperatura ambiente. Dopo l'applicazione, il nastro adesivo 895 agisce bene a tutte...
Codice catalogo: (MMMA1900S50)
Fornitore:  3M
Codice articolo fornitore:: 1900S50
Codice articolo locale:: MMMA1900S50
Descrizione:   Duct tape 1900 made of polyethylene coated cloth scrim and synthetic rubber adhesive is the ideal choice for non-critical applications and also used ...
UOM:  1 * 1 Roll
Fornitore:  3M
Descrizione:   Dispenser manuale, Lunghezza: 66 m, marrone
Fornitore:  3M
Descrizione:   Acetato di cellulosa. Praticamente invisibile una volta applicato, è il nastro adesivo indispensabile in ufficio, in casa o in laboratorio. Ideale per...
Codice catalogo: (MMMA89815050)
Fornitore:  3M
Codice articolo fornitore:: 89815050
Codice articolo locale:: MMMA89815050
Descrizione:   Prestazioni elevate. Parte esterna in polipropilene, con rinforzo in fibra di vetro continua. Elevata adesione al taglio per costi ridotti, operazioni...
UOM:  1 * 1 Roll
Codice catalogo: (MMMA9241955)
Fornitore:  3M
Codice articolo fornitore:: 9241955
Codice articolo locale:: MMMA9241955
Descrizione:   Adesivo acrilico con liner addensato in carta Kraft. Nastro adesivo di trasferimento per usi generici.
UOM:  1 * 12 Roll
Fornitore:  3M
Descrizione:   Universal adhesive tape for packaging, securing and labelling.
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 8  di 16
  1  2  Prossimo