  • Parametri
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
Nastri
https://it.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/98/97/18989897.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Utilizza queste opzioni per definire maggiormente i parametri. Clicca ok per aggiornare i risultati
SearchResultCount:"84"
Seleziona per:
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   In vinile
Codice catalogo: (332362S)
Fornitore:  VWR Chemicals
Codice articolo locale: VWRC332362S
Descrizione:   Colore: bianco
UOM:  1 * 1 Roll
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   Nastro adesivo di PE a basso tenore di alogeni e cloruri (lavabile). Ideale per l'imballaggio ed il trasporto di contenitori.
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   Il retro in polietilene con adesivo in acrilico vanta un degasamento basso e buone proprietà di rimozione. Lavorati in un ambiente controllato, i nast...
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   Adesivo in polietilene con gomma sintetica.
Fornitore:  PRECISION DYNAMICS CORP.-TIMEM
Descrizione:   Nastro autoadesivo per scrivere. Per scrittura con matita, penna, pennarello, inchiostro, macchina da scrivere, ecc. Disponibile in 2 lunghezze e 5 la...
Codice catalogo: (291-0041)
Fornitore:  Bohlender
Codice articolo fornitore: H960-01
Codice articolo locale: BOHLH960-01
Descrizione:   Nastro in PTFE per la sigillatura di giunzioni e filettature. Spessore: 0,1 mm
UOM:  1 * 1 Roll
Fornitore:  PRECISION DYNAMICS CORP.-TIMEM
Descrizione:   Nastro autoadesivo per scrivere. Utilizzabile con matita, penna, pennarello, inchiostro, macchina da scrivere, ecc. Disponibile in 3 larghezze, ampia ...
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 8  di 84
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Prossimo
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI