Stampa…
Hai cercato: Serbatoi
19  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"19"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: BÜRKLE
Descrizione: These seamless rectangular tanks feature optimum ratio of wall thickness to filling load.
Fornitore: BÜRKLE
Descrizione: Containers in LDPE, transparent, with lids, for various applications. Produced seamlessly and stress relieved with the LaboPlast® sintering method.
Codice catalogo: (ENTEE14-35-01-0215)
Fornitore: ENTEGRIS INC
Codice articolo fornitore: E14-35-01-0215
Codice articolo locale: ENTEE14-35-01-0215
Descrizione: Injection molded round tank, in PFA material.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (ENTEE92-01D-0215)
Fornitore: ENTEGRIS INC
Codice articolo fornitore: E92-01D-0215
Codice articolo locale: ENTEE92-01D-0215
Descrizione: Injection molded rectangular tanks with dual capacity.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Descrizione: Serbatoi economici con graduazione. Con bordo sporgente (flangia). Spessore delle pareti circa 2,4 mm. LLDPE- traslucidi con coperchio e rubinetto.
Promo
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Descrizione: Heavy-duty cylindrical LLDPE tanks are offered in sizes ranging from 19 to 757 liters and include covers to signficantly reduce evaporation and contam...
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Descrizione: Cylindrical tank, Materiale: LDPE, Capacità: 38 l, Ø est. × A: 330×510 mm
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Descrizione: Cylindrical tank, Materiale: PP, Capacità: 28 l, Ø est. × A: 300×460 mm
Promo
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Descrizione: These heavy-duty rectangular LLDPE tanks with cover can withstand most acid, alcohols and bases. Tanks feature stepped flange at top provides reinforc...
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Descrizione: LLDPE- traslucidi con coperchio. Serbatoi economici con graduazione. Con bordo sporgente (flangia). Spessore delle pareti circa 2,4 mm. Il Serbatoio 2...
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Descrizione: These PP rectangular tanks with cover can significantly reduce evaporation and contamination.
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Descrizione: These dome tanks are designed for use as closed containment systems. Tanks feature a 150 mm neck opening fitted with a gasketed closure for secure sea...
Fornitore: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Descrizione: Tanks made from soda-lime glass for multipurpose use.
Fornitore: Bel-Art Products, a Part of SP
Descrizione: These seamless, rotational-moulded PE tanks are lightweight and easy-to-handle.
Fornitore: MARIENFELD
Descrizione: Aquarium tanks for a large range of applications. Made from clear soda glass.
Fornitore: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Descrizione: Tubs made of Plexiglas®, available with or without sloping base. Sloping base facilitates circulation of the liquid.
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 19
no targeter for Bottom