  • Parametri
    • Articoli in magazzino (118)
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
Aghi per siringhe
https://it.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/98/83/18989883.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"63"
Seleziona per:
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   Aghi per siringhe, VWR®, Intercambiabile senza sigillo in PTFE, Lunghezza: 50 mm, Gauge: -, Ø est.: 0,52 mm, Tipo punta: Smussato
Fornitore:  HENKE SASS WOLF GMBH
Descrizione:   Sterili, monouso, protezione cono e ago in PP, stelo in acciaio inox. Gli aghi vengono analizzati regolarmente con strumenti meccanici. L'esperienza i...
Fornitore:  TERUMO
Descrizione:   Questi aghi a pareti sottili sono codificati per colore a norma ISO.
Fornitore:  TERUMO
Descrizione:   Fits all Luer lock and Luer slip syringes.
Fornitore:  SGE Analytical Science
Descrizione:   Aghi per siringhe, Lunghezza: 115 mm, Gauge: 14, Ø est.: 2,1 mm, Tipo punta: smussata, NLL-11.5/14
Fornitore:  HENKE SASS WOLF GMBH
Descrizione:   These safety needles are compatible with SOFT-JECT® and NORM-JECT® syringes as well as all others syringes with Luer and Luer lock according to ISO 59...
Codice catalogo: (613-0557)
Fornitore:  TERUMO
Codice articolo fornitore: NN-2525R
Codice articolo locale: TERUNN-2525R
Descrizione:   Sterili, monouso. Aghi accuratamente controllati, di qualità molto elevata.
UOM:  1 * 100 pezzi
Fornitore:  HENKE SASS WOLF GMBH
Descrizione:   Aghi per siringhe, FINE-JECT®, Sterili, Filler needle with filter, Lunghezza: 50 mm, Gauge: 18G, Ø est.: 1,20 mm, porpora
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 8  di 63
  1  2  3  4  5  6  7  8  Prossimo