Stampa…
VWR® M40, Tampone con terreno di trasporto
Fornitore: VWR
VWR®
710-0442EA 41.5 EUR
710-0442
VWR® M40, Tampone con terreno di trasporto
Tamponi Tamponi per trasporto
Tampone da trasporto con asta in plastica, punta sintetica e gel di agar Amies.
  • Conforme allo standard CLSI (precedentemente NCCLS) M40-A a 21 e 4 °C
  • Senza carbone
Aiuta a migliorare il recupero e la sopravvivenza dei microrganismi esigenti dalla gola, dalla vagina, dalle ferite e dai tamponi cutanei.
Certificazioni: CLSI (ex NCCLS).
Attenzione: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904