Stampa…
Hai cercato: Tamponi
151  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"151"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Tamponi per la raccolta e il trasporto di campioni biologici di batteri con applicatori e terreni di trasporto.
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: Surface sampling sponges in two forms: Dry sponge sterile sampling bag with write-on strip, containing a dry, biocide-free cellulose sponge, or wet sp...
MSDS Promo
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: I tamponi sono caratterizzati da schiuma di poliuretano a celle aperte o chiuse con 100 ppi con maniglia in polipropilene vergine al 100%. La punta de...
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Critical swabs designed for cleaning disc drives, optics, PC board assemblies and other sensitive components.
Promo
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Tamponi con punte in schiuma su cotone monouso, caratterizzati da 100% di schiuma di poliuretano con 100 ppi e stelo in legno.
Codice catalogo: (710-0442)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI710-0442
Descrizione: Tampone da trasporto con asta in plastica, punta sintetica e gel di agar Amies.
UOM: 1 * 50 pezzi
Codice catalogo: (115-1814)
Fornitore: Texwipe
Codice articolo fornitore: TX715
Codice articolo locale: TEXWTX715
Descrizione: Sampling swabs made from the cleanest 100% polyester knit materials.
UOM: 1 * 100 pezzi
Fornitore: COPAN
Descrizione: Swab rinse kits (SRK®) for microbiological examination of surfaces.
Fornitore: COPAN
Descrizione: Swabs in tubes manufactured from high quality PP.
Fornitore: COPAN
Descrizione: Surface control swabs and sponges designed for the hygiene monitoring of surfaces.
Fornitore: COPAN
Descrizione: Tamponi in confezioni a strappo.
Fornitore: COPAN
Descrizione: Swab Rinse Kit (SRK®) per l'esame microbiologico delle superfici.
Codice catalogo: (115-1901)
Fornitore: Texwipe
Codice articolo fornitore: TX769E
Codice articolo locale: TEXWTX769E
Descrizione: This ESD-safe stick with micro tips is a double-ended cleaning and prepping tool.
UOM: 1 * 500 pezzi
Fornitore: Texwipe
Descrizione: Sterile swabs are constructed from 100% medical grade spun polyester. These swabs are bonded securely to a PP shaft by an aqueous-based adhesive.
Fornitore: COPAN
Descrizione: 4N6FLOQSwabs® Genetics is the line of Copan patented FLOQSwabs® specifically designed and dedicated to DNA collection for human identification.
Promo
Fornitore: COPAN
Descrizione: Liquid transport medium is contained in a sponge carrier located in the bottom of the tube.
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 151
no targeter for Bottom