Stampa…
Hai cercato: Protezione delle superfici
42  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"42"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: High quality, smooth, absorbent paper that quickly absorbs liquid spills with a thick, laminated polyethylene layer that prevents seeping onto the wor...
Codice catalogo: (631-1059)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI631-1059
Descrizione: Fogli di carta estremamente assorbenti, per proteggere la superficie e il banco di lavoro.
UOM: 1 * 25 pezzi
Codice catalogo: (444-0516)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI444-0516
Descrizione: Dispositivi di protezione per banchi, VWR®, Tappetino corrugato di ricambio
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Dispositivi di protezione per banchi, VWR®, Tappetino in gomma di ricambio, 914×610 mm, 914×610 mm
Codice catalogo: (111-2431)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI111-2431
Descrizione: These durable FDA food grade silicone lab mats are ideal for every type of laboratory and more specialised areas such as cold rooms, cleanrooms, steri...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (111-9200)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI111-9200
Descrizione: The reusable, environmentally friendly lab mat is an economical solution to help keep bench tops clean and safe from stains, spills and wear. The Lab ...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Descrizione: Le protezioni assorbenti da laboratorio Versi-Dry salvaguardano le superfici e gli strumenti, imbottiscono gli oggetti fragili e assorbono rapidamente...
Fornitore: Bohlender
Descrizione: Protection sheets made from PTFE or FEP.
Fornitore: Bohlender
Descrizione: For use as a table pad, slideway or for insulation.
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Descrizione: Made from 3,2 mm thick closed-cell polyethylene foam this bench liner provides cushioning and liquid barrier protection.
Fornitore: DESCO
Descrizione: ESD workstation cover protects the workstation from ESD, dust and other contaminants.
Promo
Codice catalogo: (KIMB7396)
Fornitore: KIMBERLY CLARK
Codice articolo fornitore: 7396
Codice articolo locale: KIMB7396
Descrizione: SCOTT® couch covers are strong, tear resistant and durable.
UOM: 1 * 12 Roll
Codice catalogo: (KIMB7093)
Fornitore: KIMBERLY CLARK
Codice articolo fornitore: 7093
Codice articolo locale: KIMB7093
Descrizione: Protective sheets, water repellant, Kimcare®, 375×500 mm
UOM: 1 * 100 pezzi
Fornitore: Sartorius
Descrizione: Carte protettive LabSorb ad assorbimento elevato con un lato rivestito in polietilene.
Codice catalogo: (KIMB7398)
Fornitore: KIMBERLY CLARK
Codice articolo fornitore: 7398
Codice articolo locale: KIMB7398
Descrizione: This two ply couch cover is strong, tear resistant and durable.
UOM: 1 * 12 Roll
Fornitore: Nitritex
Descrizione: The sterile chemotherapy prep mat from BioClean is highly absorbent.
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 42
no targeter for Bottom