Stampa…
Hai cercato: Supporti per Matracci
14  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"14"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Il supporto ideale per palloni a fondo sferico e altri analoghi contenitori in vetro. Sughero compresso, naturale.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: In sughero naturale.
Fornitore: Saint-Gobain
Descrizione: Garantiscono una posizione sicura dei palloni e di altri recipienti a fondo tondo. Utilizzabili su entrambi lati. Antiscivolo, morbidi, impilabili e f...
Fornitore: Corning
Descrizione: PP tubes, polyetherimide support cushions.
Fornitore: KGW (KARLSRUHER GLASTECHN.)
Descrizione: Supporting ring, pipe Ø 27 mm, I.Ø 190 mm, O.Ø 250 mm, for: flage 150/200
Codice catalogo: (IKAA4448400)
Fornitore: IKA
Codice articolo fornitore: 4448400
Codice articolo locale: IKAA4448400
Descrizione: This flask carrier with handle is constructed from anodised aluminium.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: USBECK Laborgeräte
Descrizione: Supporti per matracci, Sughero, Per: 2000 ml, Ø est.: 170 mm, Ø interno inferiore: 120 mm, Altezza: 30 mm
Codice catalogo: (AZLOTWR038)
Fornitore: SciLabware
Codice articolo fornitore: TWR038
Codice articolo locale: AZLOTWR038
Descrizione: This stand is suitable for most round bottomed flasks.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (BELAF389500000)
Fornitore: Bel-Art Products, a Part of SP
Codice articolo fornitore: F389500000
Codice articolo locale: BELAF389500000
Descrizione: PP
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Descrizione: Supporti per matracci, Sughero, Per: 10 - 100 ml
Fornitore: Bel-Art Products, a Part of SP
Descrizione: Anello in piombo, con rivestimento rosso in vinile e 4 morse in acciaio inossidabile. Per mantenere in posizione i bicchieri e i matracci. Ideale per ...
Codice catalogo: (214-1920)
Fornitore: KARTELL
Codice articolo fornitore: 271
Codice articolo locale: KART271
Descrizione: Supporto sicuro e antiscivolo per i palloni e per altri recipienti con fondo tondo. Gli anelli interni concentrici consentono l'alloggiamento di pallo...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: Bel-Art Products, a Part of SP
Descrizione: Holders made from PP for round bottom flasks.
Fornitore: BRAEMSWIG GMBH
Descrizione: Supporti per matracci, Sughero, Per: 10, 100 ml, Ø superiore: 80 mm, Ø interno inferiore: 30 mm, Altezza: 30 mm
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 14 of 14
no targeter for Bottom