Stampa…
Hai cercato: Supporti
28  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"28"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Il supporto ideale per palloni a fondo sferico e altri analoghi contenitori in vetro. Sughero compresso, naturale.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: In sughero naturale.
Fornitore: Saint-Gobain
Descrizione: Garantiscono una posizione sicura dei palloni e di altri recipienti a fondo tondo. Utilizzabili su entrambi lati. Antiscivolo, morbidi, impilabili e f...
Fornitore: ROBU GLASFILTER
Descrizione: Conical gaskets, made of rubber, to place between filter funnel and filter flask.
Fornitore: ROBU GLASFILTER
Descrizione: Rubber sleeves for filter crucibles.
Codice catalogo: (KART420)
Fornitore: KARTELL
Codice articolo fornitore: 420
Codice articolo locale: KART420
Descrizione: Set of 7 adapters, conical, made of black neoprene, sleeve supports for Büchner funnels and filter flasks.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: DEUTSCH & NEUMANN
Descrizione: Gomma, autoclavabile.
Fornitore: DEUTSCH & NEUMANN
Descrizione: Gomma naturale
Fornitore: DEUTSCH & NEUMANN
Descrizione: Sleeve for crucible 8 ml, Per: Da 511-2102 a 511-2104, Gomma naturale
Fornitore: KGW (KARLSRUHER GLASTECHN.)
Descrizione: Fixed supporting frame, pipe Ø 27 mm, 1800 mm height, for: flat flanges DN 200
Codice catalogo: (IKAA4448400)
Fornitore: IKA
Codice articolo fornitore: 4448400
Codice articolo locale: IKAA4448400
Descrizione: This flask carrier with handle is constructed from anodised aluminium.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: USBECK Laborgeräte
Descrizione: Supporti per matracci, Sughero, Per: 2000 ml, Ø est.: 170 mm, Ø interno inferiore: 120 mm, Altezza: 30 mm
Fornitore: Corning
Descrizione: PP tubes, polyetherimide support cushions.
Codice catalogo: (AZLOTWR038)
Fornitore: SciLabware
Codice articolo fornitore: TWR038
Codice articolo locale: AZLOTWR038
Descrizione: This stand is suitable for most round bottomed flasks.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Descrizione: Supporti per matracci, Sughero, Per: 250 - 1000 ml
Codice catalogo: (548-1300)
Fornitore: CHROMACOL
Codice articolo fornitore: MTS-1
Codice articolo locale: CRMAMTS-1
Descrizione: Chromacol™, Supporto in PE da 13×5 mm, per uso con inserti 02-MTV, 02-MTVWG, MTS-1
UOM: 1 * 500 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 28
no targeter for Bottom