Stampa…
Hai cercato: Cannucce criogeniche
6  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"6"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Codice catalogo: (211-0229)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI211-0229
Descrizione: In PVC Protegge i cryoCanes durante la movimentazione e lo stoccaggio.
UOM: 1 * 100 pezzi
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Descrizione: Cannucce criogeniche, Nalgene® CryoCane™, Supporti per Cryotubes, Alluminio, Per: 5 Provette da 1,0; 1,2; 1,5 e 2,0 ml, Lunghezza: 290 mm
Codice catalogo: (479-6858)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Codice articolo fornitore: 343958
Codice articolo locale: NUNC343958
Descrizione: Per la conservazione in azoto liquido e per una ulteriore sicurezza nel congelamento di campioni di sostanze pericolose. PE.
UOM: 1 * 15 pezzi
Codice catalogo: (479-3260)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Codice articolo fornitore: 5016-0001
Codice articolo locale: NALG5016-0001
Descrizione: Tubo di protezione in PVC per la manipolazione e la conservazione delle vials per criogenia.
UOM: 1 * 100 pezzi
Codice catalogo: (479-0021)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Codice articolo fornitore: 378441
Codice articolo locale: NUNC378441
Descrizione: Può contenere 6 vials per criogenia da 1,2 o 1,8 ml, 4 vials da 3,6 ml o 3 vials da 4,5 ml. Alluminio.
UOM: 1 * 50 pezzi
Codice catalogo: (SIMPT313)
Fornitore: Simport Scientific
Codice articolo fornitore: T313
Codice articolo locale: SIMPT313
Descrizione: Cannucce criogeniche, Stecche di conservazione per provette Cryovial®, Alluminio, Per: Fino a cinque fiale di 1,2 o 2 ml, Lunghezza: 290 mm
UOM: 1 * 12 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 6 of 6
no targeter for Bottom