Stampa…
Tappi conici in gomma, con fori
Fornitore: Saint-Gobain
217-0729EA 81.7 EUR
VERN203030 VERN203050 VERN203023 VERN203042 VERN203046 VERN203039
Tappi conici in gomma, con fori
In gomma naturale grigio-azzurra.
  • Resistenti contro tutte le sostanze chimiche tradizionali utilizzate in laboratorio
  • A perfetta tenuta e aderenza ottimale
  • Resistenza termica da –5 a +7 °C (+120 °C con caldo umido)
Certificazioni: A norma DIN 12871