Stampa…
Hai cercato: Tappi
114  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"114"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Tappi per campioni microbiologici e colture di tessuti in provette per analisi o matracci di Erlenmeyer.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Stopper for test tubes Ø 12 to 16 mm, polyethylene, with tongues.
Promo
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Tappo senza grasso, per evitare il grippaggio dei giunti smerigliati. Con bordi di tenuta inclinati sull'intera circonferenza per una tenuta migliore ...
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Sughero naturale, qualità A1.
Promo
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: These plugs are made of bonded dense weave cellulose acetate which provides an excellent barrier to mite infestation. They are precision manufactured ...
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Borosilicate 3.3 glass.
Promo
Codice catalogo: (462-0585)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI462-0585
Descrizione: Drain stoppers, VWR®
UOM: 1 * 5 pezzi
Codice catalogo: (217-0895)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI217-0895
Descrizione: Tappo di sughero
UOM: 1 * 20 pezzi
Fornitore: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Descrizione: These standard taper hollow stoppers are made from borosilicate glass 3.3 and have a hexagonal head.
Fornitore: Saint-Gobain
Descrizione: Silicone, traslucidi. I tappi garantiscono una tenuta perfetta, anche in presenza di bordo difettoso dei tubi da chiudere o dei recipienti in vetro, ...
Fornitore: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Descrizione: DURAN®, borosilicate glass stopper, clear, solid or semi hollow.
Fornitore: Simport Scientific
Descrizione: I tipi di tappo in PE a pressione e a 2 posizioni sono prodotti in polietilene per le provette con diametro esterno di 12 o 17 mm. I tappi a due posiz...
Fornitore: Bohlender
Descrizione: For closing ground joint parts. With ground joint and sealing rings on the outside; knurled or hexagonal grip. Compared with glass stoppers, they are ...
Fornitore: Saint-Gobain
Descrizione: Tappi in gomma, grigio/blu, N. di fori: 0, Ø inferiore: 10,0 mm, Ø superiore: 14,0 mm, Altezza: 19,0 mm
Promo
Fornitore: Simport Scientific
Descrizione: Tappi ideali per provette per reagenti, campioni e colture in vetro e plastica, LDPE, colorati.
Fornitore: Simport Scientific
Descrizione: HDPE, colore naturale per provette con capacità di 15 ml e Ø di 17 mm.
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 114
no targeter for Bottom