Stampa…
Hai cercato: Rubinetti
128  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"128"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Codice catalogo: (S7521-10EA)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: S7521-10EA
Codice articolo locale: SUPLS7521-10EA
Descrizione: Made of nylon.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (467-0111)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI467-0111
Descrizione: Spare stopcock, VWR®, Stopcock with PTFE spindle, NS 24/29
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: Avantor Fluid Handling
Descrizione: Exceptional durability.
Codice catalogo: (612-7206)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI612-7206
Descrizione: VWR®, Spare stopcock for burettes 612-6694, 612-6695 and 612-6696
UOM: 1 * 1 pezzi
New Product
Codice catalogo: (216-1745)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI216-1745
Descrizione: PP, bianco/viola
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Descrizione: In vetro borosilicato DURAN®, con chiavetta in vetro pieno o PTFE
Fornitore: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Descrizione: Vacuum stopcocks, DURAN® with side arms and hollow NS glass plug.
Fornitore: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Descrizione: DURAN® boroszilikát üveg, üveg vagy PTFE csapdugóval
Fornitore: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Descrizione: Plugs, Ø foro: 2,5 mm, Rubinetto: 14,5 NS, Per: Per Rubinetti, foro dritto, Spare PTFE stopcock key
Fornitore: Bohlender
Descrizione: PTFE.
Fornitore: Bohlender
Descrizione: Made of PTFE/PPS.
Fornitore: Bohlender
Descrizione: O-ring, BOLA, Per: NS 12,5 and NS 14,5, O-ring per tappi per rubinetti, NBR, cono 1:10, filettatura M 8
Fornitore: Bohlender
Descrizione: Miniature stopcocks of PTFE with male or female connection threads and stopcock plug of FEP.
Fornitore: Bohlender
Descrizione: Body made of PTFE with 2 connections. Nuts made of glass-fibre reinforced PTFE for connecting tubing or tube.
Fornitore: Bohlender
Descrizione: Made of PFTE, white, with grip and nut of PP, red.
Fornitore: Bohlender
Descrizione: Made of PTFE.
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 128
no targeter for Bottom