  • Categoria prodotti
  • Parametri
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
Hai cercato: "Aste/tubi di vetro"
https://it.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/93/69/18989369.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"16"
Seleziona per:
Fornitore:  SCHOTT ROHRGLAS
Descrizione:   Borosilicate glass acc. to ISO 3585, all-purpose glass for apparatus for the chemical industry, for pipelines and laboratory.
Fornitore:  SCHOTT ROHRGLAS
Descrizione:   Borosilicate glass acc. to ISO 3585, all-purpose glass for apparatus for the chemical industry, for pipelines and laboratory.
Fornitore:  SCHOTT ROHRGLAS
Descrizione:   Borosilicate glass acc. to ISO 3585, all-purpose glass for apparatus for the chemical industry, for pipelines and laboratory.
Fornitore:  SCHOTT ROHRGLAS
Descrizione:   AR-Glas®, clear
Fornitore:  SCHOTT ROHRGLAS
Descrizione:   Borosilicate glass tubing, varying types of inner and outer shapes.
Fornitore:  SCHOTT ROHRGLAS
Descrizione:   Vetro AR®, trasparente.
Fornitore:  Kavalier
Descrizione:   Glass tubing, Vetro borosilicato, Ø est.: 40,0 mm, Spessore parete: 3,2 mm, Lunghezza: 1500 mm
Codice catalogo: (201-0539)
Fornitore:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Descrizione:   Glass tubing, AR glass, Ø est.: 6,0 mm, Spessore parete: 0,9 mm, Lunghezza: 750 mm
UOM:  1 * 50 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 8  di 16
  1  2  Prossimo