Stampa…
Asta di agitazione, Nalgene®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Nalgene®
231-0074EA 66.1 EUR
231-0074
Asta di agitazione, Nalgene®
Dispositivi agitatori Aste di agitazione
Asta di agitazione con estremità appiattite a forma di spatola piatta da 16×16 mm su un lato e spatola triangolare sull'altro lato. In polipropilene.
  • Resistente agli agenti chimici
  • Autoclavabile