Stampa…
Hai cercato: Aste di agitazione
22  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"22"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: In PTFE pieno.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: In PTFE con anima in acciaio.
Fornitore: Thermo Scientific
Descrizione: The fused quartz rods are manufactured by fusing naturally occurring crystalline silica.
Fornitore: Schott AG
Descrizione: Very long glass rods made from Borosilicate 3.3 glass.
Codice catalogo: (300-0517)
Fornitore: Sampling Systems
Codice articolo fornitore: 8026P-540
Codice articolo locale: SAMP8026P-540
Descrizione: The hand paddle with holes is perfect for stirring and mixing liquids.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (HACH177001)
Fornitore: Hach
Codice articolo fornitore: 177001
Codice articolo locale: HACH177001
Descrizione: Aste di agitazione, Stirring rod, Vetro, Lunghezza: 150 mm, Ø: 5 mm
UOM: 1 * 3 pezzi
Codice catalogo: (441-0217)
Fornitore: Brand
Codice articolo fornitore: 759800
Codice articolo locale: BRND759800
Descrizione: Disposable stirring spatulas made from PS.
UOM: 1 * 500 pezzi
Codice catalogo: (441-0099)
Fornitore: KARTELL
Codice articolo fornitore: 939
Codice articolo locale: KART939
Descrizione: Per un'ampia gamma di usi in laboratorio.
UOM: 1 * 100 pezzi
Codice catalogo: (231-0074)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Codice articolo fornitore: 6169-0010
Codice articolo locale: NALG6169-0010
Descrizione: Asta di agitazione con estremità appiattite a forma di spatola piatta da 16×16 mm su un lato e spatola triangolare sull'altro lato. In polipropilene.
UOM: 1 * 12 pezzi
Fornitore: Brand
Descrizione: AR® glass. Il vetro è fuso e sigillato in corrispondenza di entrambe le estremità
Promo
Fornitore: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Descrizione: Vetro AR-Glas®. With fused ends.
Fornitore: Corning
Descrizione: These PS stirrer are ideal for use in the dairy, environmental, microbiology and industry sectors. Colour: white.
Fornitore: Bel-Art Products, a Part of SP
Descrizione: Forme assortite per l'agitazione e la miscelazione.
Fornitore: DWK Life Sciences
Descrizione: AR-Glas® with fused ends.
Codice catalogo: (GERB5430)
Fornitore: GERBER FUNKE DR N.
Codice articolo fornitore: 5430
Codice articolo locale: GERB5430
Descrizione: Pestle type stirrer made of glass.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: Brand
Descrizione: Aste di agitazione, Asta di agitazione, con estremità a spatola, PTFE, Lunghezza: 300 mm, Ø: 8 mm
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 22
no targeter for Bottom