Stampa…
Hai cercato: Indicatori di sterilità
56  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"56"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: Merck
Descrizione: I bioindicatori Sterikon® plus possono essere utilizzati per verificare il funzionamento delle autoclavi (15 minuti a 121°C). Possono essere utilizzat...
Fornitore: LIOFILCHEM S.R.L.
Descrizione: Biological indicators for validating the sterilisation using steam sterilisation (autoclaves).
Fornitore: LIOFILCHEM S.R.L.
Descrizione: Biological indicators for validating the sterilisation using steam (autoclaves), VHP (isolators), dry heat and irradiation processes.
Fornitore: LIOFILCHEM S.R.L.
Descrizione: Biological indicators for validating the sterilisation using steam sterilisation (autoclaves).
Fornitore: MICRONOVA
Descrizione: Saturated crepe paper/synthetic poly isoprene adhesive in plastic core. It is a proven method of positively confirming a completed sterilisation cycle...
Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
Fornitore: LIOFILCHEM S.R.L.
Descrizione: Biological indicators for validating sterilisation using steam sterilisation (autoclaves).
Fornitore: LIOFILCHEM S.R.L.
Descrizione: Biological indicators for validating the sterilisation using VHP in isolators.
Codice catalogo: (817-0302)
Fornitore: Texwipe
Codice articolo fornitore: TX522A
Codice articolo locale: TEXWTX522A
Descrizione: Indicator di sterilità, TX522A, Cleanroom labels, autoclavable, Lunghezza: 50 mm, Larghezza: 50 mm
UOM: 1 * 1 Roll
Codice catalogo: (489-0109)
Fornitore: 3M MEDICAL
Codice articolo fornitore: M1322-12
Codice articolo locale: MMMEM1322-12
Descrizione: Indicator tapes are Class 1 process indicators used for exposure monitoring. They provide assurance to the operator handling the processed items that ...
UOM: 1 * 1 Roll
Fornitore: 3M MEDICAL
Descrizione: An exposure monitor that securely seals packs, and provides a visual assurance that the package has been exposed to the steam sterilisation process.
Fornitore: 3M MEDICAL
Descrizione: Integrating indicator for use in determining whether the process conditions necessary for sterilisation were met inside each pack. Can be used in all ...
Codice catalogo: (481-0844)
Fornitore: 3M MEDICAL
Codice articolo fornitore: M1250
Codice articolo locale: MMMEM1250
Descrizione: This steam chemical indicator offers a distinct off-white to dark brown/black color change when exposed to steam sterilization.
UOM: 1 * 240 pezzi
Codice catalogo: (804-0226)
Fornitore: 3M MEDICAL
Codice articolo fornitore: M1226/19
Codice articolo locale: MMMEM1226/19
Descrizione: This chemical indicator tape is designed for use as packaging tape and for the immediate identification of items exposed to dry heat processing.
UOM: 1 * 1 Roll
Codice catalogo: (BRND61750)
Fornitore: Brand
Codice articolo fornitore: 61750
Codice articolo locale: BRND61750
Descrizione: This self-adhesive crepe indicator tape turns from white to brown upon autoclaving.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: PRECISION DYNAMICS CORP.-TIMEM
Descrizione: Nastro adesivo bianco crespo, per l'utilizzo nelle autoclavi standard
Codice catalogo: (489-1310)
Fornitore: KARTELL
Codice articolo fornitore: 1052
Codice articolo locale: KART1052
Descrizione: Nastro adesivo.
UOM: 1 * 1 Roll
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 56
no targeter for Bottom