Questi versatili pennarelli da laboratorio sono progettati per scrivere su superfici bagnate o asciutte e sono adatti per laboratori industriali, biomedici e didattici.
- La punta resistente e l'abbondante fornitura di inchiostro garantiscono una lunga durata del prodotto
- L'inchiostro si asciuga istantaneamente, consentendo una manipolazione immediata
- Punta conica da 4 mm a 1 mm
- Non sterile
- Realizzato senza lattice di gomma naturale
Questi marcatori forniscono una marcatura permanente sui materiali usa e getta in plastica. Se utilizzato su superfici di vetro, metallo o porcellana, l'inchiostro non sbava se sottoposto all'acqua e può essere lavato via da queste superfici utilizzando vari solventi, consentendo marcature ripetute.