Stampa…
Penna con punta in diamante
Fornitore: Usbeck
201-0391EA 39.8 EUR
201-0391 201-0392
Penna con punta in diamante
Penne Penne a inchiostro
Punta in diamante in supporto metallico
  • Disponibile con stelo in legno o nella forma di una penna a sfera
  • Non adatta per incisioni
  • Lunghezza 140 mm
Per etichettatura di superfici di vetro e metallo.