Stampa…
Pennarello da laboratorio
Fornitore: Marienfeld
631-0014EA 3.8 EUR
631-0014
Pennarello da laboratorio
Penne Pennarelli da laboratorio
Pennarello permanente per etichettatura indelebile di vetrini per microscopi e cassette per inclusione con inchiostro nero a elevato contrasto. Punta ultrafine. Non si asciuga e ha una lunga durata.
  • Impermeabile all'acqua, privo di odore, atossico
  • Resistente alla maggior parte delle sostanze chimiche da laboratorio
  • Non è necessario pretrattare le superfici