Stampa…
VWR® PUREImage, quaderni per camere bianche
Fornitore: VWR
VWR®
818-0126EA 211 EUR
818-0126 818-0128 818-0127
VWR® PUREImage, quaderni per camere bianche
Taccuini
Questi quaderni contengono VWR PUREImage, carta priva di lattice e hanno una copertina trasparente. Progettato per l'uso in camere bianche e ambienti critici, dove il controllo della contaminazione da particolato o estraibile è fondamentale.
  • Prodotto con la nuova tecnologia di rilegatura della carta priva di lattice
  • Il college ha governato su tutte le pagine
  • In doppia confezione in un ambiente di Classe 100
Formato: A4, A5, A6, 100 pagina (50 fogli).