Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
  • Parametri
    • Articoli in magazzino (6)
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
Hai cercato:
Vasetti per campioni
7  results were found
https://it.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/57/18709657.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"7"
  Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
Seleziona per:
Fornitore:  DWK Life Sciences
Descrizione:   DURAN®, vetro borosilicato 3.3 trasparente.
Fornitore:  DWK Life Sciences
Descrizione:   DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear, with ground joint. Low profile.
Fornitore:  DWK Life Sciences
Descrizione:   DURAN®, chiaro
Codice catalogo: (SCOT242042409)
Fornitore:  DWK Life Sciences
Codice articolo fornitore: 242042409
Codice articolo locale: SCOT242042409
Descrizione:   DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear. Without stopper.
UOM:  1 * 10 pezzi
Fornitore:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Descrizione:   Made of glass, with glass or stainless steel lid.
Codice catalogo: (216-3351)
Fornitore:  Kavalier
Codice articolo fornitore: 632416130808
Codice articolo locale: KAVA632416130808
Descrizione:   Made of glass with optical purity.
UOM:  1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (HECH44420024)
Fornitore:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Codice articolo fornitore: 44420024
Codice articolo locale: HECH44420024
Descrizione:   Jars made of stainless steel with knob cover.
UOM:  1 * 1 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 7  di 7