Stampa…
Set di spatole
Fornitore: RSG Solingen
231-2176EA 64.6 EUR
231-2176
Set di spatole
Spatole
In acciaio inox 18/10. Utile abbinamento di doppie spatole, spatole cucchiaio e pinzette. Uso universale in laboratori e industrie.
  • Ottima resistenza termica, autoclavabili
  • Buona resistenza chimica
  • Fornito in comoda valigetta in similpelle
Il set comprende una spatola cucchiaio da 150×5 e 150×7 mm, una doppia spatola da 150×9 mm, una doppia microspatola da 150×4 mm, una spatola per polveri da 150×9 mm, una spatola per micropolveri da 150×4 mm e pinzette (a punte dritte, smussate, lunghe 145 mm).