Stampa…
Hai cercato: Spatole
208  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"208"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: PP. Strumenti multiuso, robusti, conveniente per la raccolta, il trasferimento e la lavorazione di campioni di materiali chimici e biologici.
Codice catalogo: (231-0492)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI231-0492
Descrizione: In PS, bianco. La spatola, con manico pieno, lungo ed ergonomico e lama a punta, può forare facilmente sacchetti di plastica e carta.
UOM: 1 * 100 pezzi
Certificati
Fornitore: BÜRKLE
Descrizione: PS, white. These disposable spatulas are ideal for the sampling of powder, granules and pastes.
Fornitore: RSG
Descrizione: In acciaio inox 18/10, antimagnetico. Spatole multiuso con manico rotondo, un'estremità piatta l'altra rotonda.
Fornitore: RSG
Descrizione: Made from stainless steel 1.4301.
Fornitore: BÜRKLE
Descrizione: The sampling palette knife spatula can be used to apply, distribute or evenly spread viscous media such as pastes and creams. The palette knife spatul...
Fornitore: RSG
Descrizione: Rigid micro double spatulas made of stainless steel.
Fornitore: RSG
Descrizione: Pharmacist's spatulas with stainless steel blade and black plastic handle.
Fornitore: RSG
Descrizione: Spatola, Acciaio inossidabile 18/10, Non sterili, Lunghezza: 200 mm
Fornitore: RSG
Descrizione: These are made of stainless steel 18/10.
Fornitore: RSG
Descrizione: Stainless steel 18/10, anti-magnetic.
Fornitore: RSG
Descrizione: Stainless steel 18/10, anti-magnetic.
Fornitore: RSG
Descrizione: Stainless steel blade, wooden handle.
Fornitore: RSG
Descrizione: Double-ended, narrow spatulas made from stainless steel. Available flexible or non flexibe.
Fornitore: RSG
Descrizione: Lama in acciaio inox, manico in legno.
Fornitore: RSG
Descrizione: Double spatulas with wide, flat endings. Made of stainless steel.
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 208
no targeter for Bottom