Stampa…
Hai cercato: Vetrini
174  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"174"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: Merck
Descrizione: ISOSLIDE® control slides are designed for use with new as well as existing products.
Codice catalogo: (TTR004-25EA)
Fornitore: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Codice articolo fornitore: TTR004-25EA
Codice articolo locale: SIAMTTR004-25EA
Descrizione: Histology slides with paraffin embedded section of mouse lung tissue containing Candida albicans.
UOM: 1 * 25 pezzi
Codice catalogo: (TTR014-25EA)
Fornitore: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Codice articolo fornitore: TTR014-25EA
Codice articolo locale: SIAMTTR014-25EA
Descrizione: Histology slides with paraffin embedded section of human skin containing melanin.
UOM: 1 * 25 pezzi
Fornitore: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Descrizione: Acid Fast TISSUE-TROL™ Control Slides from mouse lung tissue containing Mycobacterium gordonae, TISSUE-TROL™
Codice catalogo: (S2645-25EA-H)
Fornitore: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Codice articolo fornitore: S2645-25EA-H
Codice articolo locale: SIAMS2645-25EA-H
Descrizione: Suitable for use with Sigma Silver Stain, Modified Steiner-Steiner, Procedure No. HT101, and other silver impregnation techniques.
UOM: 1 * 25 pezzi
Codice catalogo: (1.02755.0001)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 1.02755.0001
Codice articolo locale: MERC1.02755.0001
Descrizione: Histology slides are essential in the support of formal quality assurance programs to monitor staining performance in pathology laboratories.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (10228-0050)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI10228-0050
Descrizione: Slides for use with VWR® automated cell counters.
UOM: 1 * 50 pezzi
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Vetrino per microscopio smerigliato a colori, Bevelled edges, 45°, VWR®, arancione
Promo
Codice catalogo: (631-1237)
Fornitore: KLINIPATH
Codice articolo locale: KLINPR-P-001
Descrizione: This microscope slide is designed with grounded-90, finished and clipped corners of 1 mm.
UOM: 1 * 72 pezzi
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Microscope slides recommended for haematoxylin and eosin (H&E) stain, immunohistochemistry (IHC) and hybridisation on frozen sections in histopatholog...
Promo
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Vetrino per microscopia, VWR®, Edges: Smussati, L×L: 76×26 mm, Spessore: 1,0 mm
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: I vetrini per microscopio vengono forniti con un leggero rivestimento opaco in vari colori.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: I vetrini Superfrost Plus sono trattati appositamente per le sezioni di tessuto congelate.
Codice catalogo: (720-2924)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI720-2924
Descrizione: Set of prepared slides for educational purposes, to better understand general biology.
UOM: 1 * 1 KIT
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Silane coated (aminoalkylsilane) glass slides producing a sticky surface, which can bind tissue sections to glass.
Fornitore: KLINIPATH
Descrizione: Microscope slides for slide printers allowing for easy handling of automated slide printers and digital slide imagers in slide racks.
Promo
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 174
no targeter for Bottom