  • Parametri
    • Articoli in magazzino (6)
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
Chiusure di sicurezza
https://it.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/47/18709647.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"98"
  Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
Seleziona per:
Fornitore:  BRADY & CO LTD, W. H.
Descrizione:   This non conductive nylon hasp can accommodate up to six locks, withstands up to 450 kg, yet only weighs 30 g.
Fornitore:  BRADY & CO LTD, W. H.
Descrizione:   These devices lock out pipes from 50 to 200 mm in either open/closed (small) or in closed (large) position.
Fornitore:  BRADY & CO LTD, W. H.
Descrizione:   This lockout device can be used to lock a butterfly valve in the OFF position by clamping down on the handle so that it may not be engaged or moved.
Fornitore:  Brady
Descrizione:   The integrated hasp and cable in these cable lockouts provide a simple way to lock out multiple electrical or valve energy isolation points.
Fornitore:  Brady
Descrizione:   These miniature circuit breakers are a safe and effective method for locking out European circuit breakers as they fit most of the existing types. Rec...
Codice catalogo: (BRDY811217)
Fornitore:  Brady
Codice articolo fornitore: 811217
Codice articolo locale: BRDY811217
Descrizione:   This portable storage station ensures that lockout devices remain easily accessible and ready for use whenever needed.
UOM:  1 * 1 pezzi
Fornitore:  Brady
Descrizione:   These compact and lightweight padlocks are ideal for use with all lockout equipment. The insulated key chamber protects workers from shocks when the k...
Fornitore:  Brady
Descrizione:   These universal lockout devices are a modular system which enables users to lock out valves of different types and sizes.
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 8  di 98
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  Prossimo 
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI