Stampa…
Dispenser per pellicola sigillante Parafilm® M
Fornitore: Brand
Parafilm® M
291-1219EA 345 EUR
291-1219
Dispenser per pellicola sigillante Parafilm® M
Dispenser di pellicola sigillante
In plastica, grigio chiaro. Per il taglio sicuro e netto della pellicola sigillante Parafilm® M e per uno stoccaggio pulito.
  • Per rotoli larghi 50 o 100 mm
  • Con meccanismo di erogazione pellicola
  • Con taglierina di sicurezza