Stampa…
Hai cercato: Pellicole sigillanti
12  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"12"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: HEATHROW
Descrizione: Parafilm® M is a semi-transparent, flexible, thermoplastic film with two-way stretch. This odourless and colourless film provides a tight, moisture-pr...
Codice catalogo: (113-9674)
Fornitore: HEATHROW
Codice articolo fornitore: 120762
Codice articolo locale: HEAT120762
Descrizione: Universal, semi-transparent, highly elastic film designed for airtight and moisture-proof sealing and many other manual applications. The film can be ...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (BRDY065508)
Fornitore: Brady
Codice articolo fornitore: 065508
Codice articolo locale: BRDY065508
Descrizione: Pellicole sigillanti, Poliestere
UOM: 1 * 40 pezzi
Fornitore: LONZA
Descrizione: GelBond® PAG film is a transparent, flexible polyester film designed to support polyacrylamide or MDE™ gels. Gels remain permanently attached to the f...
Fornitore: LONZA
Descrizione: GelBond® film is a transparent, flexible polyester film designed to support agarose gels. Gels cast on GelBond® film remain permanently attached to th...
Fornitore: Brand
Descrizione: Seal-R-film™ sealing film seals beakers, flasks, and other vessels.
Codice catalogo: (PROOVHG-FKP30-R15)
Fornitore: LGC Standards PROMOCHEM
Codice articolo fornitore: VHG-FKP30-R15
Codice articolo locale: PROOVHG-FKP30-R15
Descrizione: XRF thin film of 7,6 µm thickness and 76,2×15240 mm roll.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (KING756030)
Fornitore: KING DISPOSABLES
Codice articolo fornitore: 756030
Codice articolo locale: KING756030
Descrizione: Pellicole sigillanti, Lunghezza: 300 m, Larghezza: 30 cm, PVC
UOM: 1 * 6 pezzi
Fornitore: DIVERSIFIED BIOTECH
Descrizione: Pellicole sigillanti, DuraSeal®, Lunghezza: 45,7 m, Larghezza: 25,4 mm, In PE
Codice catalogo: (FISH2N600600)
Fornitore: FISHER CONTAINER CORP
Codice articolo fornitore: 2N600600
Codice articolo locale: FISH2N600600
Descrizione: Clear LDPE, amine-free antistatic film ideal for partitioning during retrofitting or construction. Specially formulated to reduce particulate contamin...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (DIVEBMTM-2000)
Fornitore: DIVERSIFIED BIOTECH
Codice articolo fornitore: BMTM-2000
Codice articolo locale: DIVEBMTM-2000
Descrizione: Breathe-EASIER micropermeable membranes are ideal for cell growth, concentrating samples, and gas exchange. Formatted with an easy to use finger tab, ...
UOM: 1 * 100 pezzi
Fornitore: KING DISPOSABLES
Descrizione: Food wrap cling film of eight micron thickness.
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 12 of 12
no targeter for Bottom