Stampa…
Hai cercato: Sigilli per micropiastre
132  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"132"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Queste pellicole in poliestere spesse 77,5 µm garantiscono una tenuta sicura attorno a ogni pozzetto, non solo una copertura, riducendo così al minimo...
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Pellicola in poliestere con adesivo acrilico. Pellicole non forabili in rotolo consigliate per test ELISA, incubazione generica e conservazione a brev...
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: These soft, non permeable 63,5 µm thick aluminium foils, with strong medical grade adhesive, eliminate the need for heat sealing devices or mats durin...
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Pellicola in rayon con adesivo di grado medico. Pellicola idrofobica porosa in formato di rotolo di fogli per sigillare piastre di coltura di tessuti,...
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: VWR®, Sigillo per micropiastra, Cap strip, Single sheet/mat/strip, Cap strip for PCR plates and tube strips, flat, clear for qPCR, Non sterili
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Identico alle pellicole in poliestere di cui sopra, ma include un punto colorato e un'area di scrittura bianca su ciascuna linguetta terminale per l'i...
Fornitore: Avantor
Descrizione: J.T.Baker®, Sigillo per micropiastra, Mat (96 wells), Single sheet/mat/strip, Tappetino sigillante Capmat per piastra J.T.Baker® a 96 pozzetti quadrati, Well top shape: Square, EVA, Transparent, Non perforabile, Non sterili
Promo
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Pellicole in poliolefina da 50 µm con adesivo in silicone inerte incapsulato da 50 µm. Particolarmente adatte per qPCR, conservazione e appl...
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: VWR® WebSeal™, Sigillo per micropiastra, Mat (96 wells), Single sheet/mat/strip, Solvent resistant, Sealmat (block cover), 96 round well shape, Ø 8 mm, solvent resistant, Well top shape: Round, Silicone/PTFE, blu, Non sterili
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Pellicola idrofobica porosa, spessa 139,7 µm, con adesivo medicale per piastre per coltura di tessuti, BioBlock e piastre a 96 pozzetti che richiedono...
Codice catalogo: (391-1291)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI391-1291
Descrizione: Queste pellicole sono in vinile nero spesso 240 µm con adesivo da utilizzare con micropiastre nere da 96 pozzetti, 384 pozzetti e 1536 pozzetti. Si ad...
UOM: 1 * 50 pezzi
Codice catalogo: (391-0638)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI391-0638
Descrizione: Easier to apply and remove as compared to standard moulded PCR strip caps.
UOM: 1 * 400 pezzi
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Queste pellicole spesse 74,9 µm e resistenti al calore sono progettate per le applicazioni di termociclatura. Le pellicole di polipropilene non sono p...
Codice catalogo: (43001-0017)
Fornitore: Avantor
Codice articolo locale: BAKR43001-0017
Descrizione: Adatti per l’uso con le piastre J.T.Baker® a pozzetto rotondo 43001-0010, 43001-0016 o 43001-0116.
UOM: 1 * 20 pezzi
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Le pellicole in strip di poliestere 2×8 sono identiche alle pellicole in poliestere nel materiale e nell'adesivo, ma progettate per sigillare solo una...
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Pellicola sigillante adesiva o fogli in rotoli su bobina in plastica, per utilizzi con sigillatrici di micropiastre automatizzate a resa elevata.
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 132
no targeter for Bottom