Stampa…
Sigillo di chiusura, close-it
Fornitore: Bürkle
Close-it® close-it
312-1161EA 139 EUR
312-1161 312-1151 312-1162 312-1152 312-1163 312-1153 312-1164 312-1165 312-1154 312-1166 312-1155 312-1157
Sigillo di chiusura, close-it
Etichette
Ideato per sigillare fori, in sacchi o buste, creati durante il prelievo dei campioni, il potente adesivo sull'etichetta close-it aderisce a superfici leggermente umide, congelate o coperte di polvere, ad esempio gesso o farina. Il dorso in alluminio crea una barriera contro il vapore e consente di chiudere il contenitore ermeticamente.
  • Massima aderenza
  • Scrivibile
  • Con codice colore per un facile riconoscimento
Informazioni per l'ordine: I rotoli contengono 500 (95×95 mm) o 250 (150×150 mm) etichette.